Imprimer
Triiodure de gallium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
47148.03 47148.06 47148.14
47148.03EA 113 EUR
47148.03 47148.06 47148.14
Triiodure de gallium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Triiodure de gallium
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-91-4 Molecular Formula: GaI3 Formula Weight: 450.43 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.15 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Yellow-green Melting Point: 212° Boiling Point: 345° subl. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016107
Formule: GaI₃
Poids moléculaire: 450.44 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (subl.)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 4.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016107
Numéro CAS: 13450-91-4
EINECS: 236-611-6
UN: 3260
ADR: 8 II