Tin bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tin bis(trifluoromethanesulphonimide), Tin bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Molecular Formula: C4F12N2SnO8S4
Formula Weight: 678.98
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD28100488
Formule:
C₄F₁₂N₂SnO₈S₄ Poids moléculaire: 678.98 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28100488 UN: 3261 ADR: 8 III |