Imprimer
Fer (II,III) oxyde 97%, nanopoudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de fer (II,III), Tétraoxyde de trifer
47141.14 47141.22 47141.36
47141.14EA 58.2 EUR
47141.14 47141.22 47141.36
Fer (II,III) oxyde 97%, nanopoudre
Fer (II,III) oxyde
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° MDL No.: MFCD00011010
Formule: Fe₃O₄
Poids moléculaire: 231.54 g/mol
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011010
Numéro CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Indice Merck: 14,4040