Acétonitrile ≥99.8% pour LC-MS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -48° to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
UN No.: UN1648
MDL No.: MFCD00001878
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Formule:
H₃CCN Point d'ébullition: 80…82 °C Point de fusion: –48 °C… –45 °C Densité: 0,786 Point éclair: 5 °C (41 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II Indice Merck: 14,70 |