Toluène, anhydre ≥99.8%, sur tamis moléculaires
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Purity: 99.8%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
UN No.: UN1294
MDL No.: MFCD00008512
Formule:
C₆H₅CH₃ Point d'ébullition: 111 °C Point de fusion: –93 °C Densité: 0,867 Point éclair: 4 °C (40 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Indice Merck: 14,9529 |