Imprimer
Manganèse (II) fluorure ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Difluorure de manganèse
47109.14 47109.22
47109.14EA 304 EUR
47109.14 47109.22
Manganèse (II) fluorure ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Manganèse (II) fluorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7782-64-1 Molecular Formula: F2Mn Formula Weight: 92.93 Physical Form: Crystalline Powder Density: 3.98 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Melting Point: 856° Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3 UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00016222
Formule: F₂Mn
Point de fusion: 856 °C
Densité: 3,98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016222
Numéro CAS: 7782-64-1
EINECS: 231-960-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,5729