Imprimer
Indium (III) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
47108.04 47108.09 47108.18
47108.04EA 87.4 EUR
47108.04 47108.09 47108.18
Indium (III) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Indium (III) iodure
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: InI3 Formula Weight: 495.53 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.69 Sensitivity: Light Sensitive; Hygroscopic Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016151
Formule: I₃In
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4,69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016151
Numéro CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN: 3260
ADR: 8,III