Imprimer
n-Hexane, anhydrous, molecular sieves_over
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Argon_Chemseal
47104.AK 47104.K2
47104.AKEA 69.3 EUR
47104.AK 47104.K2
n-Hexane, anhydrous, molecular sieves_over
n-Hexane
CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 UN No.: UN1208 MDL No.: MFCD00009520
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Poids moléculaire: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659
Point éclair: –23 °C (–9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Indice Merck: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM