Imprimer
Nickelbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nickel bis(trifluoromethanesulphonimide), Nickel bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Nickel bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
47102.MD 47102.03 47102.06
47102.MDEA 63.5 EUR
47102.MD 47102.03 47102.06
Nickelbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Nickelbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 207861-63-0 Molecular Formula: C4F12N2NiO8S4 Formula Weight: 618.96 Physical Form: Solid Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD23380174
Formule: C₄F₁₂N₂NiO₈S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23380174
Numéro CAS: 207861-63-0
ADR: 8,III