Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 3,400
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 24991-53-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Physical Form: Granular solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00132004
Formule:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132004 Numéro CAS: 24991-53-5 |