Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 1,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 80506-64-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Physical Form: Granular solid
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00131599
Formule:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nOCH₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131599 Numéro CAS: 80506-64-5 |