Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide sodium salt, Sodium triflimide, Sodium trifluoromethanesulphonimide, Sodium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
CAS No.: 91742-21-1
Molecular Formula: C2F6NNaO4S2
Formula Weight: 303.13
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 257-258°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD14156021
Formule:
C₂F₆NNaO₄S₂ Poids moléculaire: 303.13 g/mol Point de fusion: 257…258 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14156021 Numéro CAS: 91742-21-1 ADR: 8 III |