Polyethylene glycol methyl ether acrylate, M.W. 1,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
mPEG-acrylate, Polyethylene glycol monomethyl ether acrylate
CAS No.: 32171-39-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOCOC=CH2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Granular solid
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00803685
Formule:
CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00803685 Numéro CAS: 32171-39-4 |