Imprimer
Inconel® 600 alloy, toile métallique 10 mesh woven from 0.64mm (0.025in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
46453.FL 46453.GT 46453.HB
46453.FLEA 35.4 EUR
46453.FL 46453.GT 46453.HB
Inconel® 600 alloy, toile métallique 10 mesh woven from 0.64mm (0.025in)
Inconel® 600 alloy
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD01741927