Imprimer
3,3'-Diallylbisphenol A diacetate curatif époxy EC-392
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
46403.14 46403.22
46403.14EA 75.8 EUR
46403.14 46403.22
3,3'-Diallylbisphenol A diacetate curatif époxy EC-392
3,3'-Diallylbisphenol A diacetate
CAS No.: 1071466-61-9 Molecular Formula: C25H28O4 Formula Weight: 392.5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Amber MDL No.: MFCD22200539
Applications: Recommended for use in epoxy systems or in combination with acrylates, methacrylates, and maleimides
Formule: C₂₅H₂₈O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22200539
Numéro CAS: 1071466-61-9