Ammonium pentaborate tetrahydrate 98% 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium borate tetrahydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 12046-04-7
Molecular Formula: H8B10N2O16.4H2O
Formula Weight: 472.23 (400.17anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.58
Appearance: White
Melting Point: 110°
MDL No.: MFCD13176621
Formule:
H₄B₅NO₈·4H₂O Point de fusion: 110 °C Densité: 1,58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13176621 Numéro CAS: 12046-04-7 |