Platine 5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit Type B105022-5
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Platinium
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight.
Attention: Incompatible with acids and oxidising agents
Formule:
Pt Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 |