Imprimer
Aluminium oxyde, Drysphere®, sans indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
46093.A1 46093.30
46093.A1EA 131 EUR
46093.A1 46093.30
Aluminium oxyde, Drysphere®, sans indicateur
Aluminium oxyde
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3.175mm Spheres Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Indice Merck: 14,356