Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 1233717-68-4
Molecular Formula: C32H56N2P2Pd
Formula Weight: 637.18
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD15071402
Formule:
C₃₂H₅₆N₂P₂Pd Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15071402 Numéro CAS: 1233717-68-4 |