Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R394
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45921.06 45921.14
45921.06EA 106 EUR
45921.06 45921.14
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R394
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Density: 1.5 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
Densité: 1,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6