Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose) 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
CAS No.: 9004-65-3
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00131360
Formule:
C₃H₈O₂·xCH₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131360 Numéro CAS: 9004-65-3 Indice Merck: 14,4842 |