Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 69861-71-8
Molecular Formula: C42H42P2Pd
Formula Weight: 715.16
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD12911908
Formule:
C₄₂H₄₂P₂Pd Point de fusion: 220…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12911908 Numéro CAS: 69861-71-8 |