Imprimer
Silver conductive ink
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45661.06 45661.14 45661.22
45661.06EA 41.7 EUR
45661.06 45661.14 45661.22
Silver conductive ink
Silver conductive ink
Physical Form: Liquid S-020 (formerly Mattheylec P2006) Density: 2.5 Appearance: Silver UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD01868501
Densité: 2,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01868501
UN: 3082
ADR: 9,III