Nickel iron molybdenum, en paillettes -200 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt%
Physical Form: Flakes
Density: 0.29
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD09910537
Formule:
Ni:Fe:Mo;81:17:2% Densité: 0,29 g/mL Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09910537 UN: 3089 ADR: 4.1,III |