Imprimer
Polyéthylèneimine, M.W. 1,200 99, branched
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
45594.14 45594.22 45594.36
45594.14EA 51.3 EUR
45594.14 45594.22 45594.36
Polyéthylèneimine, M.W. 1,200 99, branched
Polyethyleneimine
Purity: 99% CAS No.: 9002-98-6 Molecular Formula: (-NHCH2CH2-)x(-N(CH2CH2NH2)CH2CH2-)y Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00803910
Formule: (CH2CH2NH)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6