Imprimer
Cobalt oxyde (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) sur alumine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45579.A4 45579.22 45579.36
45579.A4EA 1100 EUR
45579.A4 45579.22 45579.36
Cobalt oxyde (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) sur alumine
Cobalt oxyde
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate Appearance: Blue Odour: Odourless UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD01074445
Formule: Co₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074445
Numéro CAS: 1308-06-1
UN: 3077
ADR: 9,III