Platinum : rhodium (70:30) (p/p) 30, en fils pour thermocouple ISA type B de qualité standard, Ø 0.33mm (0.013in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.75g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186