Imprimer
Nitinol, en feuilles, superélastique, recuit à plat, surface décapée, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
45492.FF 45492.FI 45492.GH
45492.FFEA 111 EUR
45492.FF 45492.FI 45492.GH
Nitinol, en feuilles, superélastique, recuit à plat, surface décapée, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.25g/25x25mm; Af approx. 10°C Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091734