Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Warning
|
Synonyme(s):
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphinE)palladium(ii)
CAS No.: 34409-44-4
Molecular Formula: C28H46Cl2P2Pd
Formula Weight: 621.95
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD09953450
Formule:
C₂₈H₄₆Cl₂P₂Pd Poids moléculaire: 621.944 g/mol Point de fusion: Dec. Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD09953450 Numéro CAS: 34409-44-4 |