Nickel iron molybdenum, en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.102 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Physical Form: ≈40.1g/150mmx300mm
MDL No.: MFCD09910537