Imprimer
Palladium 5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre Type A405023-5
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45051.06 45051.22 45051.14
45051.06EA 106 EUR
45051.06 45051.22 45051.14
Palladium 5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre Type A405023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Notes: Sold on a dry weight basis Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457879
Numéro CAS: 7440-05-3