Imprimer
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 500,000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45050.22 45050.14
45050.22EA 178 EUR
45050.22 45050.14
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 500,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1 Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n Physical Form: Powder Appearance: White to pale brown MDL No.: MFCD00084449
Formule: [-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084449
Numéro CAS: 25704-18-1