Platine 70% (nominal) sur un support carbone de surface spécifique élevée, HiSPEC® 13100
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Platinium
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |