Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 40691-33-6
Molecular Formula: C42H42Cl2P2Pd
Formula Weight: 786.08
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00274659
Formule:
C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274659 Numéro CAS: 40691-33-6 |