Imprimer
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine)palladium dichloride, Dichloro[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II)
44971.03 44971.06
44971.03EA 169 EUR
44971.03 44971.06
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 29964-62-3 Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd Formula Weight: 603.80 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD02093437
Formule: C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd
Poids moléculaire: 603.80 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093437
Numéro CAS: 29964-62-3