Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform (20,6% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 52522-40-4
Molecular Formula: C51H42O3Pd2.CHCl3
Formula Weight: 1035.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
MDL No.: MFCD00075479
Formule:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃ Point de fusion: 131…135 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00075479 Numéro CAS: 52522-40-4 |