Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer
CAS No.: 12246-51-4
Molecular Formula: C32H56Cl2Ir2
Formula Weight: 896.00
MDL No.: MFCD00213465
Formule:
C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00213465 Numéro CAS: 12246-51-4 |