Imprimer
Tetraamminepalladium(II) sulphate (≥37,4% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44956.14 44956.06 44956.03
44956.14EA 3580 EUR
44956.14 44956.06 44956.03
Tetraamminepalladium(II) sulphate (≥37,4% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Tetraamminepalladium(II) sulphate
Purity: 99.9% CAS No.: 13601-06-4 Molecular Formula: (NH3)4PdSO4 Formula Weight: 270.61 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD09953444
Formule: (NH₃)₄PdSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953444
Numéro CAS: 13601-06-4