Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 16971-33-8
Molecular Formula: C55H46ClOP3Ru
Formula Weight: 952.41
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Gray
Melting Point: 204-206° dec.
MDL No.: MFCD00049804
Formule:
C₅₅H₄₅ClOP₃Ru Poids moléculaire: 951.405 g/mol Point de fusion: 204…206 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049804 Numéro CAS: 16971-33-8 EINECS: 241-051-0 |