Nitinol, en feuilles, superélastique, recuit à plat, surface décapée, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Physical Form: ≈1.02g/25x25mm; Af approx. 10°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734