Imprimer
Amidon soluble modified Insolubles_0,01
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
36673.22 36673.36
36673.22EA 73.6 EUR
36673.22 36673.36
Amidon soluble modified Insolubles_0,01
Amidon soluble
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless Solubility: Instantly soluble in water MDL No.: MFCD00082026
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878