Iron(III) isopropoxide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Iron(III) i-propoxide
Dans une ampoule sous argon
Purity: 98%
CAS No.: 14995-22-3
Molecular Formula: C9H21FeO3
Formula Weight: 233.11
Physical Form: Solid mass, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark grey
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00070436
Formule:
C₉H₂₁FeO₃ Poids moléculaire: 233.109 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070436 Numéro CAS: 14995-22-3 UN: 3181 ADR: 4.1 III |