Imprimer
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (16,3% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
44829.03 44829.77
44829.03EA 470 EUR
44829.03 44829.77
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (16,3% Pd)
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
CAS No.: 95408-45-0 Molecular Formula: C26H44Cl2FeP2Pd Formula Weight: 651.77 Physical Form: Crystalline, packaged under Argon Appearance: Dark red MDL No.: MFCD08064219
Applications: Coupling reactions, Suzuki couplings
Formule: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064219
Numéro CAS: 95408-45-0