Imprimer
Niobium(V) oxalate hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44819.14 44819.22 44819.36
44819.14EA 80.4 EUR
44819.14 44819.22 44819.36
Niobium(V) oxalate hydrate
Niobium(V) oxalate hydrate
CAS No.: 21348-59-4 Molecular Formula: C10H5NbO20.xH2O Formula Weight: 538.04(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050743
Formule: C₁₀H₅NbO₂₀·xH₂O
Poids moléculaire: 538.04 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050743
Numéro CAS: 21348-59-4
EINECS: 244-341-5