Imprimer
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) régiorégulier faible teneur en métaux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44745.02 44745.77
44745.02EA 630 EUR
44745.02 44745.77
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) régiorégulier faible teneur en métaux
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran MDL No.: MFCD00217686
Formule: C₁₂H₂₀S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217686
Numéro CAS: 104934-50-1