Imprimer
Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TTHA
44737.04 44737.09
44737.04EA 85.9 EUR
44737.04 44737.09
Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid ≥98%
Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 869-52-3 Molecular Formula: C18H30N4O12 Formula Weight: 494.45 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00004290
Formule: C₁₈H₃₀N₄O₁₂
Poids moléculaire: 494.45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004290
Numéro CAS: 869-52-3
EINECS: 212-790-6