Poly(acrylic acid) 25% (p/p) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9003-01-4
Molecular Formula: [-CH2CH(CO2H)-]
Physical Form: Liquid
Density: 1.09
MDL No.: MFCD00084394
Formule:
C₃H₄O₂ Densité: 1,09 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084394 Numéro CAS: 9003-01-4 |