Imprimer
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Copper(II) 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
44624.09 44624.18
44624.09EA 120 EUR
44624.09 44624.18
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 123333-88-0 Molecular Formula: Cu(OOCCF3)2.xH2O Formula Weight: 289.57(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00013200
Formule: C₄CuF₆O₄·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013200
Numéro CAS: 123333-88-0