Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 3645-34-9
Molecular Formula: C32H60O8Ti
Formula Weight: 623.75
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD05663781
Formule:
C₃₂H₆₀O₈Ti Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663781 Numéro CAS: 3645-34-9 |