Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 304851-95-4
Molecular Formula: Y(OOCCF3)3.xH2O
Formula Weight: 427.95(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD05663780
Formule:
C₆F₉O₆Y·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663780 Numéro CAS: 304851-95-4 |